(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, (max. 2% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
D(+)-Campher-10-sulfonsäure, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
A16179.14
A16179.22
A16179.36
A16179.14EA
22.6
EUR
A16179.14
A16179.22
A16179.36
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, (max. 2% H₂O) 98+% (Trockengewicht)
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 3144-16-9
Molecular Formula: C10H16O4S
Formula Weight: 232.30
Melting Point: 196-200° dec.
Beilstein Reference: 2809675
Merck Reference: 14,1734
Optical Rotation: +20° (c=2 in water)
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00064157
Formel:
C₁₀H₁₆O₄S Molecular Weight: 232,3 g/mol Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 196…200 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064157 CAS-Nummer: 3144-16-9 EINECS: 221-554-1 UN: 3261 ADR: 8,III Merck Index: 14,1734 |