(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-Campher-10-sulfonsäure, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
21360-100G-F 21360-500G-F
SIAL21360-100G-FEA 51.5 EUR
SIAL21360-100G-F SIAL21360-500G-F
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232.3 g/mol
Siedepunkt: 375
Schmelzpunkt: 195
MDL: MFCD00064157
CAS-Nummer: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1