(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-Campher-10-sulfonsäure, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C2107-100G C2107-500G C2107-5G
SIALC2107-100GEA 80.5 EUR
SIALC2107-100G SIALC2107-500G SIALC2107-5G
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäure
Formel: C₁₀H₁₆O₄S
Molecular Weight: 232,3 g/mol
Siedepunkt: 375 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 195 °C
MDL: MFCD00064157
CAS-Nummer: 3144-16-9
EINECS: 221-554-1