(1S)-(+)-Campher-10-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: D(+)-Campher-10-sulfonsäurechlorid, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonylchlorid, (1S)-(+)-2-Oxobornan-10-sulfonsäurechlorid, (1S)-(+)-Campher-10-sulfonsäurechlorid, D(+)-Campher-10-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
219576-100G 219576-25G 219576-5G
SIAL219576-100GEA 429 EUR
SIAL219576-100G SIAL219576-25G SIAL219576-5G
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
(1S)-(+)-Campher-10-sulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₅ClO₃S
Molecular Weight: 250.75
Schmelzpunkt: 70
MDL: MFCD00064156
CAS-Nummer: 21286-54-4
EINECS: 244-314-8
UN: 3261
ADR: 8 II