(2-Bromethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B24833.06
B24833.14
B24833.06EA
34.6
EUR
B24833.06
B24833.14
(2-Bromethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(2-Bromoethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 7301-93-1
Molecular Formula: BrCH2CH2P(C6H5)3Br
Formula Weight: 450.15
Melting Point: 186-189°
MDL No.: MFCD04039352
Formel:
C₂₀H₁₉Br₂P Molecular Weight: 450.15 g/mol Schmelzpunkt: 186…189 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04039352 CAS-Nummer: 7301-93-1 |