(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
L00679.14 L00679.22
L00679.14EA 83.1 EUR
L00679.14 L00679.22
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphoniumbromid ≥98%
(2-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 7237-34-5 Molecular Formula: HO(CH2)2P(C6H5)3Br Formula Weight: 387.26 Melting Point: 218-220° Beilstein Reference: 3922741
Formel: C₂₀H₂₀BrOP
Molecular Weight: 387.26 g/mol
Schmelzpunkt: 218…220 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011901
CAS-Nummer: 7237-34-5