(2-Pyridyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-(2-pyridyl)acetat
B23988.06
B23988.14
B23988.22
B23988.06EA
54.2
EUR
B23988.06
B23988.14
B23988.22
(2-Pyridyl)essigsäureethylester ≥98%
(2-Pyridyl)essigsäureethylester
Purity: 98%
CAS No.: 2739-98-2
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 69…70 °C (0,05 mmHg) Schmelzpunkt: 86…90 °C Dichte: 1,084 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006359 CAS-Nummer: 2739-98-2 EINECS: 220-365-1 |