(2-Pyridyl)essigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl-(2-pyridyl)acetat
E47247-25G E47247-5G
SIALE47247-25GEA 176 EUR
SIALE47247-25G SIALE47247-5G
(2-Pyridyl)essigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
(2-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 302 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86…90 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006359
CAS-Nummer: 2739-98-2
EINECS: 220-365-1