1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
CFF436.5 CFF436.10 CFF436.25 017451-5G 017451-10G 017451-25G
CHMPCFF436.5EA 348 EUR
CHMPCFF436.5 CHMPCFF436.10 CHMPCFF436.25 FLUO017451-5G FLUO017451-10G FLUO017451-25G
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Formel: C₉H₇F₃O
Molecular Weight: 188,15 g/mol
MDL: MFCD00068171
CAS-Nummer: 350-92-5