1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
SEW02637.250
SEW02637.1
CHMPSEW02637.250EA
0
EUR
CHMPSEW02637.250
MAYBSEW02637.1
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Formel:
C₉H₇F₃O Molecular Weight: 188.15 g/mol |
MDL:
MFCD00068171 CAS-Nummer: 350-92-5 |