1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Phenyl-1,1,1-trifluoropropan-2-one, 1,1,1-Trifluoro-3-phenyl-2-propanone, (3,3,3-Trifluor-2-propanoyl)benzene, 1,1,1-Trifluoro-3-phenylpropan-2-one
L16851.03
L16851.06
L16851.03EA
40.4
EUR
L16851.03
L16851.06
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton ≥97%
1,1,1-Trifluor-3-phenylaceton
Purity: 97%
CAS No.: 350-92-5
Molecular Formula: C9H7F3O
Formula Weight: 188.15
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 51-52°/2mm
MDL No.: MFCD00068171
Formel:
C₉H₇F₃O Molecular Weight: 188.15 g/mol Siedepunkt: 51…52 °C (2 mmHg) Dichte: 1.220 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00068171 CAS-Nummer: 350-92-5 |