(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethoxy(3,3,3-trifluorpropyl)silan
L16671.06 L16671.14
L16671.06EA 70.9 EUR
L16671.06 L16671.14
(3,3,3-Trifluorpropyl)trimethoxysilan ≥97%
(3,3,3-Trifluoropropyl)trimethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 429-60-7 Molecular Formula: CF3CH2CH2Si(OCH3)3 Formula Weight: 218.25 Flash Point: 38°(100°F) Refractive Index: 1.3550 Boiling Point: 144° Beilstein Reference: 1762962 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039266
Formel: F₃CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Molecular Weight: 218,25 g/mol
Siedepunkt: 144 °C
Dichte: 1,140
Flammpunkt: 38 °C (100 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039266
CAS-Nummer: 429-60-7
EINECS: 207-059-3
ADR: 3,III