(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
H27231.06 H27231.03
H27231.06EA 106 EUR
H27231.06 H27231.03
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure ≥97%
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Purity: 97% CAS No.: 4385-56-2 Molecular Formula: C10H12O5 Formula Weight: 212.21 Melting Point: 127-131° Beilstein Reference: 2851658
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212.2 g/mol
Schmelzpunkt: 127…131 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016834
CAS-Nummer: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4