(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenyl)acetic acid, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631310-1G 631310-5G
SIAL631310-1GEA 42.5 EUR
SIAL631310-1G SIAL631310-5G
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(3,5-Dimethoxy-4-hydroxyphenyl)essigsäure
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212,2 g/mol
MDL: MFCD00016834
CAS-Nummer: 4385-56-2
EINECS: 224-494-4