3-Phenylpropylamin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Amino-3-phenylpropane, 1-Amino-3-phenylpropan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
P32406-10G P32406-25G
SIALP32406-10GEA 46.1 EUR
SIALP32406-10G SIALP32406-25G
3-Phenylpropylamin, Sigma-Aldrich®
3-Phenylpropylamin
Formel: C₉H₁₃N
Molecular Weight: 135.21 g/mol
Siedepunkt: 221
Dichte: 0.951
MDL: MFCD00008224
CAS-Nummer: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1