(3-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4261-25G CA-4261-100G
COBBCA-4261-25GEA 0 EUR
COBBCA-4261-25G COBBCA-4261-100G
(3-Bromphenyl)essigsäure
(3-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 308 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 102…103 °C
MDL: MFCD00004330
CAS-Nummer: 1878-67-7
EINECS: 217-522-1