3-Phenyl-2-propin-1-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-Phenylprop-2-yn-1-ol
L06337.06
L06337.14
L06337.03
L06337.06EA
67.2
EUR
L06337.06
L06337.14
L06337.03
3-Phenyl-2-propin-1-ol ≥97%
3-Phenyl-2-propin-1-ol
Purity: 97%
CAS No.: 1504-58-1
Molecular Formula: C6H5C≡CCH2OH
Formula Weight: 132.16
Flash Point:
Formel:
C₉H₈O Molecular Weight: 132.16 g/mol Siedepunkt: 129…130 °C (10 mmHg) Dichte: 1.078 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040914 CAS-Nummer: 1504-58-1 |