3-Phenyl-2-propin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Phenylprop-2-yn-1-ol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
589306-25G 589306-5G
SIAL589306-25GEA 113 EUR
SIAL589306-25G SIAL589306-5G
3-Phenyl-2-propin-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-Phenyl-2-propin-1-ol
Formel: C₉H₈O
Molecular Weight: 132.16 g/mol
MDL: MFCD00040914
CAS-Nummer: 1504-58-1