(3-Pyridyl)essigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Ethyl-(3-pyridyl)acetat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
E47255-25G E47255-5G
SIALE47255-25GEA 296 EUR
SIALE47255-25G SIALE47255-5G
(3-Pyridyl)essigsäureethylester, Sigma-Aldrich®
(3-Pyridyl)essigsäureethylester
Formel: C₉H₁₁NO₂
Molecular Weight: 165,19 g/mol
Siedepunkt: 80 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00006411
CAS-Nummer: 39931-77-6
EINECS: 254-707-6