(4-Aminophenyl)essigsäureethylester 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl-(4-aminophenyl)acetat
A11529.06 A11529.14
A11529.06EA 70.8 EUR
A11529.06 A11529.14
(4-Aminophenyl)essigsäureethylester 98%
(4-Aminophenyl)essigsäureethylester
Purity: 98% CAS No.: 5438-70-0 Molecular Formula: C10H13NO2 Formula Weight: 179.22 Melting Point: 46-48° MDL No.: MFCD00017569
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Schmelzpunkt: 46…48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017569
CAS-Nummer: 5438-70-0