(4-Bromphenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 4-Bromophenylacetic acid, 2-(4-bromophenyl)acetic acid
OS-7455-500G OS-7455-25G OS-7455-100G
COBBOS-7455-500GEA 549 EUR
COBBOS-7455-500G COBBOS-7455-25G COBBOS-7455-100G
(4-Bromphenyl)essigsäure
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Molecular Weight: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 326
Schmelzpunkt: 94…98 °C
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7