(4-Bromphenyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl-(4-bromphenyl)acetat
B22165.14 B22165.06 B22165.22
B22165.14EA 154 EUR
B22165.14 B22165.06 B22165.22
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester ≥98%
(4-Bromphenyl)essigsäureethylester
Purity: 98% CAS No.: 14062-25-0 Molecular Formula: C10H11BrO2 Formula Weight: 243.10 Melting Point: 29-31° Boiling Point: 88-90°/0.35mm MDL No.: MFCD00016333
Formel: C₁₀H₁₁BrO₂
Molecular Weight: 243,1 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C (0,35 mmHg)
Schmelzpunkt: 29…31 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016333
CAS-Nummer: 14062-25-0