(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4-Carboxybut-1-yl)(triphenyl)phosphonium bromide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
157945-250G 157945-50G
SIAL157945-250GEA 315 EUR
SIAL157945-250G SIAL157945-50G
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphoniumbromid, Sigma-Aldrich®
(4-Carboxybutyl)triphenylphosphonium bromide
Formel: C₂₃H₂₄BrO₂P
Molecular Weight: 443.32 g/mol
Schmelzpunkt: 205…208 °C
MDL: MFCD00011906
CAS-Nummer: 17814-85-6
EINECS: 241-782-5