(4-Hydroxyphenyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Ethyl-(4-hydroxyphenyl)acetat
B21832.09
B21832.18
B21832.09EA
60.5
EUR
B21832.09
B21832.18
(4-Hydroxyphenyl)essigsäureethylester ≥98%
(4-Hydroxyphenyl)essigsäureethylester
Purity: 98%
CAS No.: 17138-28-2
Molecular Formula: C10H12O3
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 36-38°
Boiling Point: 187-189°/20mm
MDL No.: MFCD00016491
Formel:
C₁₀H₁₂O₃ Siedepunkt: 187…189 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016491 CAS-Nummer: 17138-28-2 EINECS: 241-197-5 |