(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Ethyl-(4-nitrophenyl)acetat
A11101.06 A11101.14 A11101.22
A11101.06EA 50.4 EUR
A11101.06 A11101.14 A11101.22
(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester ≥98%
(4-Nitrophenyl)essigsäureethylester
Purity: 98% CAS No.: 5445-26-1 Molecular Formula: C10H11NO4 Formula Weight: 209.20 Melting Point: 62-66° Beilstein Reference: 2053241
Formel: C₁₀H₁₁NO₄
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017046
CAS-Nummer: 5445-26-1
EINECS: 226-646-5