(4-Pyridyl)essigsäureethylester ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl-(4-pyridyl)acetat
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
A14550.22EA
1083
EUR
A14550.22
A14550.03
A14550.06
A14550.14
(4-Pyridyl)essigsäureethylester ≥98%
(4-Pyridyl)essigsäureethylester
Purity: 98%
CAS No.: 54401-85-3
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Flash Point:
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Siedepunkt: 86…88 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 18…20 °C Dichte: 1,080 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00051830 CAS-Nummer: 54401-85-3 EINECS: 259-150-2 |