Bicin 99+% für die Biochemie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
327711000 327710250 327715000
ACRO327711000EA 107 EUR
ACRO327711000 ACRO327710250 ACRO327715000
Bicin 99+% für die Biochemie
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Schmelzpunkt: 190…192 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with NaOH ≥99.0 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm