Bicin 99+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
172651000 172650010 172652500
ACRO172651000EA 99.9 EUR
ACRO172651000 ACRO172650010 ACRO172652500
Bicin 99+% zur Analyse
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molecular Weight: 163,17 g/mol
Schmelzpunkt: 190…192 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
UV at 250 nm A: ≤0.05
pH 4.0 to 5.5 (10 % at 20°C)
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm