Bicin, Calbiochem®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
391336-1 391336-100
391336-1EA 855 EUR
391336-1 391336-100
Bicin, Calbiochem®
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molecular Weight: 163,17 g/mol
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1