Bicin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B3876-100G B3876-1KG B3876-250G B3876-25G
SIALB3876-100GEA 146 EUR
SIALB3876-100G SIALB3876-1KG SIALB3876-250G SIALB3876-25G
Bicin, Sigma-Aldrich®
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molecular Weight: 163,17 g/mol
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1