Bicin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: N,N-Bis(2-hydroxyethyl)glycin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
B8660-100G B8660-1KG B8660-250G B8660-25G
SIALB8660-100GEA 339 EUR
SIALB8660-100G SIALB8660-1KG SIALB8660-250G SIALB8660-25G
Bicin, Sigma-Aldrich®
Bicin
Formel: C₆H₁₃NO₄
Molecular Weight: 163,17 g/mol
Schmelzpunkt: 185…192 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004295
CAS-Nummer: 150-25-4
EINECS: 205-755-1