tert-Butylcarbamat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Carbamidsäure-tert-butylester
OS-7686-100G OS-7686-25G OS-7686-5G
COBBOS-7686-100GEA 127 EUR
COBBOS-7686-100G COBBOS-7686-25G COBBOS-7686-5G
tert-Butylcarbamat
tert-Butylcarbamat
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117,15 g/mol
MDL: MFCD00007962
CAS-Nummer: 4248-19-5
EINECS: 224-209-3