(Ethylthio)essigsäure ≥97%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: (Ethylmercapto)essigsäure

L04743.06 L04743.14
L04743.06EA 32.8 EUR
L04743.06 L04743.14
(Ethylthio)essigsäure ≥97%
(Ethylthio)essigsäure

Purity: 97% CAS No.: 627-04-3 Molecular Formula: CH3CH2SCH2CO2H Formula Weight: 120.18 Refractive Index: 1.4860 Boiling Point: 117-118°/11mm UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00021769

Formel: C₄H₈O₂S
Molecular Weight: 120,17 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: –8,5 °C
Dichte: 1,1497 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021769
CAS-Nummer: 627-04-3
EINECS: 210-979-8
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR