2-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Phenacylhydroxyid, α-Hydroxyacetophenon, ω-Hydroxyacetophenon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
445134-25G 445134-5G
SIAL445134-25GEA 238 EUR
SIAL445134-25G SIAL445134-5G
2-Hydroxyacetophenon, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₈O₂
Molecular Weight: 136,15 g/mol
Siedepunkt: 118…120 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 103…105 °C
Dichte: 1,0963 g/cm³ (99 °C)
MDL: MFCD00041829
CAS-Nummer: 582-24-1
EINECS: 209-480-8