(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7557-500G
OS-7557-25G
OS-7557-100G
COBBOS-7557-500GEA
335
EUR
COBBOS-7557-500G
COBBOS-7557-25G
COBBOS-7557-100G
(Methoxymethyl)triphenylphosphoniumchlorid
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Formel:
C₂₀H₂₀ClOP Molecular Weight: 342.8 g/mol Schmelzpunkt: 190 |
MDL:
MFCD00011800 CAS-Nummer: 4009-98-7 EINECS: 223-664-5 |