Ethyl(methylthio)acetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl(methylmercapto)acetat, (Methylmercapto)essigsäureethylester, (Methylthio)essigsäureethylester
B24285.14
B24285.22
B24285.14EA
60.6
EUR
B24285.14
B24285.22
Ethyl(methylthio)acetat ≥98%
Ethyl(methylthio)acetat
Purity: 98%
CAS No.: 4455-13-4
Molecular Formula: CH3SCH2CO2CH2CH3
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4600
Odour: Characteristic
Boiling Point: 176°
Beilstein Reference: 1744999
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00009182
Formel:
C₅H₁₀O₂S Molecular Weight: 134.2 g/mol Siedepunkt: 176 °C Dichte: 1.06 Flammpunkt: 59 °C (138 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009182 CAS-Nummer: 4455-13-4 EINECS: 224-700-2 UN: 3272 ADR: 3 III |