Ethyl(methylthio)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Ethyl(methylmercapto)acetat, (Methylmercapto)essigsäureethylester, (Methylthio)essigsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W383503-100G
W383503-1KG
SIALW383503-100GEA
235
EUR
SIALW383503-100G
SIALW383503-1KG
Ethyl(methylthio)acetat, Sigma-Aldrich®
Ethyl(methylthio)acetat
Formel:
C₅H₁₀O₂S Siedepunkt: 70 °C (1013 hPa) Dichte: 1,04 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00009182 CAS-Nummer: 4455-13-4 EINECS: 224-700-2 UN: 3272 ADR: 3,III |