(2R,3R)-1,4-Disulfanyl-2,3-butandiol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
L-threo-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, L(-)-Dithiothreitol, [R-(R*,R*)]-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, L-DTT
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D9760-1G
D9760-500MG
SIALD9760-1GEA
358
EUR
SIALD9760-1G
SIALD9760-500MG
(2R,3R)-1,4-Disulfanyl-2,3-butandiol, Sigma-Aldrich®
(-)-1,4-Dithio-L-threitol
Formel:
C₄H₁₀O₂S₂ Molecular Weight: 154.25 g/mol Schmelzpunkt: 50…54 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064305 CAS-Nummer: 16096-97-2 EINECS: 240-263-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...