(R)-(-)-Carvon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: L(-)-Carvon, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
124931-100ML 124931-500ML 124931-5ML
SIAL124931-100MLEA 71.4 EUR
SIAL124931-100ML SIAL124931-500ML SIAL124931-5ML
(R)-(-)-Carvon, Sigma-Aldrich®
(R)-(-)-Carvon
Formel: C₁₀H₁₄O
Siedepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 25,2 °C
Dichte: 0,9652 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00001578
CAS-Nummer: 6485-40-1
EINECS: 229-352-5