(R)-(-)-Carvon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
L(-)-Carvon, (R)-(-)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, L-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on
A13900.0B
A13900.18
A13900.30
A13900.0BEA
287
EUR
A13900.0B
A13900.18
A13900.30
(R)-(-)-Carvon ≥98%
(R)-(-)-Carvon
Purity: 98%
CAS No.: 6485-40-1
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 93°(199°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.959
Refractive Index: 1.4990
Appearance: Colourless
Odour: Pleasant
Boiling Point: 228-230°
Beilstein Reference: 2206714
Optical Rotation: -61° (neat)
MDL No.: MFCD00001578
Formel:
C₁₀H₁₄O Siedepunkt: 228…230 °C Schmelzpunkt: 25,2 °C Dichte: 0,959 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001578 CAS-Nummer: 6485-40-1 EINECS: 229-352-5 |