(R)-(+)-Limonen 96% Unstabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: (R)-(+)-1-Methyl-4-(1-methylvinyl)cyclohexen, (R)-(+)-Dipenten, (R)-(+)-p-Mentha-1,8-dien, (R)-(+)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexen, D(+)-Limonen
179390050 179395000 179390025
ACRO179390050EA 26.1 EUR
ACRO179390050 ACRO179395000 ACRO179390025
(R)-(+)-Limonen 96% Unstabilisiert
(R)-(+)-Limonen
Formel: C₁₀H₁₆
Molecular Weight: 136,24 g/mol
Siedepunkt: 175,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –74 °C
Dichte: 0,8405 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062991
CAS-Nummer: 5989-27-5
EINECS: 227-813-5
UN: 2052
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05515
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4710 to 1.4740 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Relative density (D20/4°C) 0.840 to 0.844
Specific optical rotation +102° to +110° (20°C, 589 nm) (C=1, CH3OH)