1,4-Dithioerythrit ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, erythro-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, DTE, Dithioerythritol
A10138.03 A10138.06 A10138.14
A10138.03EA 30.3 EUR
A10138.03 A10138.06 A10138.14
1,4-Dithioerythrit ≥99%
1,4-Dithioerythrit
Purity: 99% CAS No.: 6892-68-8 Molecular Formula: C4H10O2S2 Formula Weight: 154.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Stench Beilstein Reference: 1719756 UN No.: 3335 MDL No.: MFCD00063750
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
ADR: 9,