1,4-Dithioerythrit
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, erythro-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, DTE, Dithioerythritol
39758.01 39758.02 39758.03
SERA39758.01EA 0 EUR
SERA39758.01 SERA39758.02 SERA39758.03
1,4-Dithioerythrit
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8