1,4-Dithioerythrit
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, erythro-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, DTE, Dithioerythritol
20697.02 20697.03 20697.04
SERA20697.02EA 0 EUR
SERA20697.02 SERA20697.03 SERA20697.04
1,4-Dithioerythrit
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8