1,4-Dithioerythrit 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, erythro-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, DTE, Dithioerythritol
171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 32.7 EUR
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythrit 99+%
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…86 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless