1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: (R*,S*)-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, erythro-1,4-Dimercaptobutan-2,3-diol, DTE, Dithioerythritol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
D8255-100G D8255-10G D8255-25G D8255-5G
SIALD8255-100GEA 2220 EUR
SIALD8255-100G SIALD8255-10G SIALD8255-25G SIALD8255-5G
1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8