1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
43794-25G 43794-5G
SIAL43794-25GEA 1160 EUR
SIAL43794-25G SIAL43794-5G
1,4-Dithioerythrit, Sigma-Aldrich®
1,4-Dithioerythrit
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Siedepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8