(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: L(+)-Valinol, L(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
HC-6495-5G HC-6495-25G HC-6495-1G HC-6495-100G
COBBHC-6495-5GEA 28.6 EUR
COBBHC-6495-5G COBBHC-6495-25G COBBHC-6495-1G COBBHC-6495-100G
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
(S)-(+)-2-Amino-3-methyl-1-butanol
Formel: C₅H₁₃NO
Molecular Weight: 103,16 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…32 °C
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00064296
CAS-Nummer: 2026-48-4
EINECS: 217-975-5