(S)-(+)-Carvon (synthetisch) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: D(+)-Carvon, (S)-(+)-2-Methyl-5-(1-methylvinyl)cyclohex-2-en-1-on, D-p-Mentha-1(6),8-dien-2-on

377840250 377841000
ACRO377840250EA 33.9 EUR
ACRO377840250 ACRO377841000
(S)-(+)-Carvon (synthetisch) 98%
(S)-(+)-Carvon
Formel: C₁₀H₁₄O
Molecular Weight: 150.22 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.956 g/cm³
Flammpunkt: 97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00062997
CAS-Nummer: 2244-16-8
EINECS: 218-827-2

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4960 to 1.5010 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 0.955 to 0.960
Specific optical rotation +52.0° to +62.0° (20°C, 589 nm) (neat)

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR