Triphosgen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Bis(trichloromethyl) carbonate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
330752-100G 330752-25G 330752-5G
SIAL330752-100GEA 453 EUR
SIAL330752-100G SIAL330752-25G SIAL330752-5G
Triphosgen, Sigma-Aldrich®
Triphosgen
Formel: C₃Cl₆O₃
Molecular Weight: 296,75 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 77…81 °C
Dichte: 1,629 g/cm³ (80 °C)
MDL: MFCD00062848
CAS-Nummer: 32315-10-9
EINECS: 250-986-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II